농도
1.000 mg/mL±0.005
기술
cell culture | mammalian: suitable
색상
white
solubility
H2O: 450 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C51H88O38/c1-14(56)8-73-11-21-42-29(64)36(71)50(81-21)85-40-19(6-54)79-48(34(69)27(40)62)89-44-23(13-75-10-16(3)58)82-51(37(72)30(44)65)86-41-20(7-55)78-47(33(68)26(41)61)88-43-22(12-74-9-15(2)57)80-49(35(70)28(43)63)84-39-18(5-53)76-45(31(66)24(39)59)83-38-17(4-52)77-46(87-42)32(67)25(38)60/h14-72H,4-13H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m0/s1
InChI key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.