주요 문서
H0885
Sigma-Aldrich
N-Hexadecyl-L-hydroxyproline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H41NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
355.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
적합성
suitable for HPLC stationary phase for resolution of racemic α-amino acids
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(23)17-20(22)21(24)25/h19-20,23H,2-18H2,1H3,(H,24,25)/t19-,20+/m1/s1
InChI key
FDSLJAYOPNMZIY-UXHICEINSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Devankov, V.A., et al.
Chromatographia, 13, 677-677 (1980)