H0261
DL-β-Hydroxybutyryl coenzyme A lithium salt
≥90%
동의어(들):
DL-3- Hydroxybutyryl coenzyme A lithium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (Organic)
Quality Level
분석
≥90%
양식
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Li].CC(O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H42N7O18P3S.Li.H/c1-13(33)8-16(35)54-7-6-27-15(34)4-5-28-23(38)20(37)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-19(49-51(39,40)41)18(36)24(48-14)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32;;/h11-14,18-20,24,33,36-37H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41);;
InChI key
HNPHARRBSFXZAL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)