주요 문서
GN762077
Greiner FLUOTRAC 600 strip microplate
FLUOTRAC 600 strip microplate,12 x F8, 96 well, flat bottom, high binding, black
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material:
black
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
black
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Greiner 762077
재고 정보
available only in China
크기
96 wells
적합성
suitable for (cell culture)
법적 정보
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)