주요 문서
GN701061
Greiner Multiwell Strips
high binding, wells flat bottom (1 × 12 well)
동의어(들):
Greiner Multiwell Strips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
pack of 400 ea
제조업체/상표
Greiner 701061
재고 정보
available only in China
크기
12 well
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Both medium-binding and high binding are offered. High binding plates and strips are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding are suggested.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)