주요 문서
GN683277
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.2 mL, violet, flat cap
동의어(들):
Greiner PCR tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polypropylene
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Greiner 683277
재고 정보
available only in China
기술
PCR: suitable
적합성
suitable for (PCR applications)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)