주요 문서
GN655996
Greiner microplate
96 well, Streptavidin coated, flat μClear® bottom, black
동의어(들):
96 well microplate, 96 well plate, cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material:
black
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
black
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
Greiner 655996
재고 정보
available only in China
크기
96 wells
적합성
suitable for (cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
  • Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
  • Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Features alphanumeric well coding for identification.
  • Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
법적 정보
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)