주요 문서
GN381070
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well, round nap, ethylene vinyl acetate, translucent
동의어(들):
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Greiner 381070
재고 정보
available only in China
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
화학적/생리학적 저항성
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)