주요 문서
GN163160
Greiner culture tubes
volume 12 mL, 16 x 100 mm, TC treated, round bottom, sterile, w/ screw cap
동의어(들):
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Greiner 163160
재고 정보
available only in China
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)