주요 문서
GERPN4201
AMDEX Sheep Anti Mouse IgG-HRP
Cytiva RPN4201
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
포장
pkg of 0.5 mL
제조업체/상표
Cytiva RPN4201
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
Sheep Anti-Mouse IgG-HRP. Sheep anti-mouse IgG conjugated to multiple HRP molecules on a Dextran backbone.
특징 및 장점
  • It can be used in direct substitution for a standard anti-mouse HRP conjugate, without the need to alter existing protocols.
  • It is important to optimize the dilution by setting up a range test.
  • Option to reduce incubation times.
  • Choice of six novel reagents.
  • Well-controlled nonspecific binding properties.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 30 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
AMDEX is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)