Key Documents
GERPN203D
Hybond® ECL nitrocellulose membranes
W × L 20 cm × 3 m, roll nitrocellulose, pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
material
nitrocellulose
roll nitrocellulose
형태
solid
특징
wetted part: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva RPN203D
너비 × 길이
20 cm × 3 m
색상
White
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code