주요 문서
GE80-6467-79
GE equilibration tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Cytiva 80-6467-79
Cytiva Article No. 80-6467-79
관련 카테고리
일반 설명
Provides a convenient means of equilibrating 18 cm or 24 cm long immobilized pHgradient gel (IPG) strips.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)