주요 문서
GE80-6467-60
GE Ettan DALT filler sheet
sheet thickness 1.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Cytiva 80-6467-60
Cytiva Article No. 80-6467-60
시트 두께
1.0 mm
일반 설명
Ettan DALT Filler Sheets are used during the filling of the Gel Caster. Fill the gel caster starting with a separator sheet against the back wall. The separator sheets make it easier to remove the cassettes from the unit after polymerization. Fill the caster by alternating cassettes with separator sheets. The rubber hinge should be on the left side of the caster, with the matching ends of the cassette down. End with a separator sheet then use the thicker 1.0 mm filler sheets to bring the level of the stack of cassettes and spacers even with the edge of the caster.
법적 정보
Ettan is a trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)