주요 문서
GE29401323
Sigma-Aldrich
StrepTrap XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 5 mL, prepacked chromatography column
동의어(들):
StrepTrap High Performance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106501
NACRES:
SB.53
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 5 × 5 mL
제조업체/상표
Cytiva 29401323
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
StrepTrap XT, a ready-to-use prepacked chromatography column, is packed with Strep-Tactin XT Sepharose resin for protein purification.
특징 및 장점
  • Achieve highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins
  • Experience fast purifications with simple elution
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity
  • Ensures quick and easy regeneration
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives
법적 정보
StrepTrap is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)