material
glass column
titanium frit
제품 라인
Superdex®
유통기한
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분자량
3000-70,000 Da (globular proteins)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 29-1487-21
파라미터
<1.6 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
베드 용적
~24 mL
컬럼 길이 × I.D.
30 cm × 10 mm
Matrix
polymeric
평균 부품 크기
9 μm
작동 범위
3-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Up to 50% higher resolution compared with predecessor Superdex 75, for improved purity and analysis results.
- Runtime reduced down to one third compared with predecessor Superdex 75, with maintained resolution for results faster.
- Versatile use in both preparative and analytical applications, especially with recombinant tagged proteins.
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover.
- Higher lot-to-lot consistency compared with predecessor Superdex 75.
저장 및 안정성
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.9 °F
Flash Point (°C)
40.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.