문서
GE28938445
GE IPGbox
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
일반 설명
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).