분석
>99%
양식
liquid
포장
pack of 4 × 500 μmol
제조업체/상표
Cytiva 28-4065-53
농도
100 mM
색상
colorless
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
By incorporating recent advances in manufacturing technology, Cytiva now offers illustra™ Solution dNTPs: the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
특징 및 장점
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR* and sequencing
- Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
기타 정보
Kit Contents:
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxycytidine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxythymidine 5′-Triphosphate Solution
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxycytidine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxythymidine 5′-Triphosphate Solution
법적 정보
illustra is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.