주요 문서
GE27-1542-01
E. coli BL21
Cytiva 27-1542-01, pack of 1 vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106501
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 1 vial
제조업체/상표
Cytiva 27-1542-01
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
It is an exemplary host for the expression of recombinant proteins. As an E. coli B strain, it further lacks the major protease, encoded by the lon gene, catalyzing the endoproteolytic cleavage of damaged and recombinant proteins in the cell.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)