주요 문서
GE19152104010150
Sera-Mag SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Amino Particles)
크기
5 mL
양식
suspension (1% Solids)
제조업체/상표
Cytiva 19152104010150
농도
10 mg/mL
평균 부품 크기
1 μm
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)