주요 문서
GE18672700
Sample pump P960
ÄKTA® Systems, Cytiva 18672700
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115705
NACRES:
NB.13
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
32 V DC
설명
The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran.
특징
Connections: male M6 (pump inlet) male 1/16” finger-tight (pump outlet) male 1/16” finger-tight (pressure sensor inlet) male 1/16” finger-tight pressure sensor outlet
Relative Humidity: 20-95% (non condensing)
Wetted Materials" Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE) Polyetheretherketone (PEEK) Polytetrafluoroethylene (PTFE) Perfluor rubber (PFR) Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) Titanium alloy (Ti alloy) Borosilicate glass Zirconia Cermaic Elgiloy
ÄKTA® Systems
제조업체/상표
Cytiva 18672700
파라미터
20 bar max. pressure
40 °C max. temp.
50 mL/min max. flow rate
깊이 × 너비
(99 mm) (148 mm) (158 mm)
법적 정보
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)