추천 제품
ligand
phenyl
포장
pack of 1 mL
제조업체/상표
Cytiva 17-1186-01
저장 조건
(20% Ethanol)
파라미터
217 psi
베드 크기
6.4 mm × 30 mm
베드 용적
1 mL
Matrix
polystyrene/divinylbenzene
평균 부품 크기
15 μm
입자 크기
15-15 μm
cleaning
1-14
작동 범위
2-12
적합성
suitable for bioprocess medium
관련 카테고리
일반 설명
특징 및 장점
- High performance at Low back pressure, even with high sample load of up to 25 mg of Protein.
- Hydrophobic ligand (phenyl) coupled to the 15 μm monodispersed rigid polystyrene/divinylbenzene matrix.
- Designed for low- to medium- pressure systems ranging from a peristalic pump to ÄKTA® design and FPLC™ Systems.
- RESOURCE™ HIC columns are available with ether, isopropyl, or phenyl. Generally, RESOURCE™ PHE will have the strongest hydrophobicity followed by RESOURCE™ ISO and RESOURCE™ ETH, successively.
저장 및 안정성
분석 메모
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.