가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
설명
Ion Exchanger Type (value)
포장
pkg of 1 ea
파라미터
725 psi
베드 크기
1.6 mm × 50 mm
베드 용적
0.1 mL
컬럼 I.D.
1.6 mm
Matrix
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
기질 활성군
ammonium, quaternary phase
평균 부품 크기
10 μm
cleaning
1-14
작동 범위
2-12
분리 기술
anion exchange
일반 설명
Mono Q® PC 1.6/5 are precision columns (0.10 ml) prepacked with MonoBeads. The columns are designed for fast, sensitive, and high-resolution ion exchange separations of biomolecules at micropreparative scale.
특징 및 장점
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
- Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
- Compatible with ÄKTA® design, FPLC™ System, and other high-performance LC systems.
- MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
저장 및 안정성
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
FPLC is a trademark of Cytiva
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.