특징
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
포장
pack of 100 g
제조업체/상표
Cytiva 17-0061-01
파라미터
flow rate
Matrix
cross-linked dextran
입자 크기
10-40 μm
25-100 μm (wet)
작동 범위
2-10
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
저장 및 안정성
분석 메모
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
관련 콘텐츠
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.