주요 문서
GE10600005
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600005
롤 너비 × 길이
200 mm × 4 m
공극 크기
0.1 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A versatile nitrocellulose blotting membrane with 0.1 µm pore size. Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western blotting systems.
애플리케이션
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
특징 및 장점
  • Excellent signal-to-noise ratios and low background
  • Compatible with various labeling and detection systems
  • Offers a high binding capacity of small proteins (< Mr 10 000)
  • Reduces "blow-through" risk
  • Bound proteins have an extended shelf life due to the proprietary nitrocellulose formula
  • Precut sizes are available for laboratory application
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)