주요 문서
GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, no barcode
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
동의어(들):
non-porous nitrocellulose film slide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩1,521,688
₩1,521,688
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩1,521,688
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.15
₩1,521,688
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
nitrocellulose (on glass slide)
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 805025
외부 크기
25 mm × 75 mm
일반 설명
The Grace Bio-Labs PATH protein microarray slides are a non-porous nitrocellulose film slides.
Benefits:
  • Low and consistant fluorescent backgrounds
  • Higher protein binding
  • Superior signal-to-noise
법적 정보
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)