주요 문서
GBL665283
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 1.7 mm, (Adhesive on one side)
동의어(들):
adhesive isolator, silicone blocker
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩762,671
₩762,671
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩762,671
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
₩762,671
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red silicon
특징
(Adhesive on one side)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 665283
길이 × 너비
180 mm × 130 mm
두께
1.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)