주요 문서
GBL645402
Grace Bio-Labs CoverWell incubation chambers
chamber volume 200 μL, diam. × thickness 22 mm × 0.2 mm
동의어(들):
leak proof chamber, leak proof enclosure, microscope stick on chamber, reusable press to seal chamber
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩364,284
₩364,284
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩364,284
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
₩364,284
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red
silicone
무균
non-sterile
포장
pack of 25 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 645402
챔버 용적
200 μL
직경 × 두께
22 mm × 0.2 mm
1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CoverWell incubation reusable chambers - exceptionally secure seals during incubations
  • Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
  • Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
  • RNase and DNase free.
  • Hydrophobic.
  • Adheres to wet or dry surfaces.
  • Reusable.
법적 정보
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)