주요 문서
GBL505103
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side, Plain glass
동의어(들):
nitrocellulose slides, protein microarrays
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩1,198,715
₩1,198,715
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩1,198,715
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.17
₩1,198,715
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
특징
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side
Plain glass
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 505103
길이 × 너비 × 두께
25 mm × 75 mm × 1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
법적 정보
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)