주요 문서
GBL246881
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 1 well, with stainless steel spring clips
동의어(들):
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩425,996
₩425,996
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩425,996
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.15
₩425,996
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
material
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
무균
non-sterile
특징
wells 1
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 246881
크기
1 well
웰 용적
350 μL
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
법적 정보
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)