주요 문서
GBL246875
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 64 wells, size 3.5 mm × 3.5 mm
동의어(들):
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩245,732
₩245,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩245,732
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.15
₩245,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
non-sterile
특징
wells 64
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 246875
크기
3.5 mm × 3.5 mm
64 wells
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement Silicone Gaskets for Grace BioLabs Proplate slide modules.
While the silicone gaskets affixed to wells may be re-used multiple times, their lifespan may be shortened by washing conditions, repeated autoclaving and prolonged exposure to harsher types of chemicals. Therefore, replacement gaskets are available and may be easily positioned and applied to the chambers after simply peeling the old gasket off and throwing it away.
애플리케이션
  • Protein and peptides microarrays
  • cDNA and oligonucleotides microarrays
  • Proteomics
  • Protein expression analysis
  • Antibody profiling
법적 정보
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)