주요 문서
GBL246874
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 4 wells, size 16 mm × 16 mm
동의어(들):
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩186,963
₩186,963
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩186,963
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.35
₩186,963
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
non-sterile
특징
wells 4
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 246874
크기
16 mm × 16 mm
4 wells
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement Silicone Gaskets for Grace BioLabs Proplate slide modules.
While the silicone gaskets affixed to wells may be re-used multiple times, their lifespan may be shortened by washing conditions, repeated autoclaving and prolonged exposure to harsher types of chemicals. Therefore, replacement gaskets are available and may be easily positioned and applied to the chambers after simply peeling the old gasket off and throwing it away.
애플리케이션
  • Protein and peptides microarrays
  • cDNA and oligonucleotides microarrays
  • Proteomics
  • Protein expression analysis
  • Antibody profiling
법적 정보
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)