주요 문서
G6266
Sigma-Aldrich
Guards for Sigma-Aldrich® pH electrodes
For 120 mm stem length
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
NACRES:
NB.79
일반 설명
Removable plastic guard that protects the glass bulb from impact during use.
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)