G5048
Geranylgeranylacetone
동의어(들):
6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one, mixture of (5E,9E,13E) and (5Z,9E,13E) isomers, GGA, Selbex, Teprenone, UNII-S8S8451A4O
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
oil
저장 조건
protect from light
색상
clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C23H38O/c1-19(2)11-7-12-20(3)13-8-14-21(4)15-9-16-22(5)17-10-18-23(6)24/h11,13,15,17H,7-10,12,14,16,18H2,1-6H3/b20-13+,21-15+,22-17+
InChI key
HUCXKZBETONXFO-NJFMWZAGSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)