Key Documents
G4154
Sigma-Aldrich
Anti-Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor Receptor α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-CD116, Anti-GM-CSF Receptor-α
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
lyophilized powder
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CSF2RA(1438)
면역원
recombinant human granulocyte-macrophage colony stimulating factor receptor α extracellular domain expressed in Sf 21 derived insect cell line.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.