주요 문서
G2008
Sigma-Aldrich
D-Gulose
~95%, syrup
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
분석
~95%
양식
syrup
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)