생물학적 소스
synthetic
양식
powder
색상
yellow
mp
256-256 °C
solubility
formic acid: 50 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
parasites
동작 모드
enzyme | inhibits
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CCOC2=O)o1
InChI
1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
InChI key
PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges