주요 문서
F9142
Supelco
Flow adapter for jacketed LC columns
column I.D. 2.5 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
기술
LPLC: suitable
컬럼 I.D.
2.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)