주요 문서
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
193.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
응용 분야
detection
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI key
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)