생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95% (HPLC)
형태
powder
구성
Peptide content, ~70%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
InChI
1S/C47H74N16O10/c1-4-25(2)37(45(72)73)61-41(68)32(14-8-20-55-47(52)53)58-38(65)26(3)57-40(67)31(13-7-19-54-46(50)51)59-42(69)34-15-9-21-62(34)44(71)35-16-10-22-63(35)43(70)33(17-18-36(49)64)60-39(66)29(48)23-27-24-56-30-12-6-5-11-28(27)30/h5-6,11-12,24-26,29,31-35,37,56H,4,7-10,13-23,48H2,1-3H3,(H2,49,64)(H,57,67)(H,58,65)(H,59,69)(H,60,66)(H,61,68)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/t25-,26-,29-,31-,32-,33-,34-,35-,37-/m0/s1
InChI key
OVXIMRGEBNSORH-PJRZOMOUSA-N
Amino Acid Sequence
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.