주요 문서
EPS44I040010
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
제품 EPS44I040010은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
제조업체/상표
S44I040010
Eppendorf®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Compatible with single unit of Eppendorf Innova S44i. For double stacking the stacking kit EPS44I041005 required in addition
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)