주요 문서
EPS44I040006
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
제품 EPS44I040006은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
제조업체/상표
S44I040006
Eppendorf®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Dedicated shelf for the Innova S44i. Holds up to 15 x 2 L Erlenmeyer flasks.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)