제품 EPS41I230112은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® S41I230112
파라미터
±4-50 °C ambient temp. range
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
87.5 cm (34.4 in.) × 73 cm (28.7 in.) × 85 cm (33.5 in.)
platform W × depth
61 cm (24 in.) × 36 cm (14 in.)
용적
170 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
S41i CO2 incubator shaker bundle for versatile mammal cell culture applications such as protein expression or cell line establishment. Bundle consists of: 1x S41i with 25mm (1in) orbit, 1x universal platform and 2x sticky pads, 230V/50Hz, GB plug
특징 및 장점
- Experimental flexibility: Perforated shelf allows for static incubation at the same time as shaking
- Stable, uniform and vibration-free shaking: robust Innova triple eccentric drive
- Saves gas and provides an optimal growing atmosphere: Smart gas control (0.2 - 20% CO2)
- Ensures surface sterility: automatic high temperature disinfection and inner/outer door
- Fast and reliable cleaning: Smooth, seamless chamber
- Increasable capacity: Two devices stackable
- Precise and easy control: Intuitive touch screen
- Humidification included
- Shaking speed 25 - 400 rpm (25 - 250 rpm if stacked)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.