특징
42R
CSA and CE compliant
orbit diameter 2.5 cm (1 in.)
refrigerated
제조업체/상표
Eppendorf® M1335-0014 (US)
파라미터
temp. range (-20 to 80 C)
25-400 rpm (speed range; 25-300 rpm when stacked and using flasks larger than 500 mL)
±0.25 °C (Temperature Uniformity at 37 Celsius)
너비 × 깊이 × 높이
62 cm × 75.4 cm × 82 cm
플렛폼 크기
46 cm × 46 cm
중량
121 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
특징 및 장점
- Cast iron triple-eccentric counterbalanced drive provides years of dependable operation
- Programmable Innova controls automatically changes temperature, speed, and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals
- Large viewing window and internal light provide easy viewing of samples without the need to open the door
- Built-in water reservoir humidifies chamber to reduce sample evaporation, while also protecting unit from spills and including a drain for easy cleaning
- Versatile accessory platforms (sold separately) accommodates flasks up to 4 L as well as test tube racks and microplate holders
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.