주요 문서
EPM1334-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 3 clamps installed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
제품 EPM1334-9926은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
3 x 2.8 L Fernbach flasks
comes complete with 3 clamps installed
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1334-9926 (Global)
길이 × 너비
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
New Brunswick S41l shaker platforms.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)