주요 문서
EPM1324-9907
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.73
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
aluminum
특징
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1324-9907 (NA)
크기
76 cm × 46 cm
용량
(24 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)