주요 문서
EPM1289-0300
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
동의어(들):
Quick Change Platform Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
제품 EPM1289-0300은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
holds 42 x 15 mL conical tubes (15-18 mm diam.)
제조업체/상표
Eppendorf® M1289-0300 (Global)
크기
450x80x129 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Test Tube Racks have an adjustable angle and tube height ­support. Made from stainless-steel with inserts to help retain tubes and ­prevent them from spinning in the rack. Finger-tight knobs let you quickly adjust angle, or release the rack from the base plate, for easy transport to the bench.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)