주요 문서
EPM1194-9919
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2150 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, (phenolic resin)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
제품 EPM1194-9919은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
(phenolic resin)
특징
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1194-9919 (Global)
크기
61 cm × 45.7 cm
용량
(12 x 1 L Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2150 platform shaker to give a safe and perfect fit.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)