주요 문서
EPK0641-1750
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (1 x 6) configuration, aluminum, side access
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
제품 EPK0641-1750은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
aluminum
특징
(1 x 6) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
max. box size [mm]: 133 x133
side access
제조업체/상표
Eppendorf® K0641-1750 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 192 boxes), Innova C760 (max. 264 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 240 boxes)max. box number per rack: 6 (1 x 6)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)