제품 EPF740540045은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® F740540045
파라미터
temp. range at -50—-86 °C
너비 × 깊이 × 높이
111 cm × 90.2 cm × 197.3 cm
용량
740 L
중량
342 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Eppendorf CryoCube F570 series offers a 5-compartment lay-out and 3 insulated inner doors for easy sample access and safe sample storage at -80 °C. The walls are 130 mm thick based on foam and vacuum insulation panels (for the “h” version). Cooled using "Green" hydrocarbon-based cooling liquids (R290/ R170).
애플리케이션
Cryopreservation, Cryostorage
특징 및 장점
- Classic interface
- Volume: 740 L (26.1 ft³)
- Consumes only 11.8 kWh/day (green; -80 °C; 230 V)
- Holds up to 52,800 samples
- Pull-down time to -80 °C: 4 h 10 min
- 5 years warranty incl. parts and labor
- Polyurethane foam + Vacuum insulation panels (body)
- 5 compartments with 3 insulated and sealed inner doors
- Right-handed outer door, air-cooled
- Compatible with CO2/LN2 injection system (Type "narrow") as backup for highest sample safety
법적 정보
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.