주요 문서
EPACE-5000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Excella E25/E25R, for 5 L Erlenmeyer flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
제품 EPACE-5000S은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
for 5 L Erlenmeyer flasks
for Excella E25/E25R
제조업체/상표
Eppendorf® ACE-5000S (Global)
너비 × 높이
222 mm × 145 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)